C8482
Protein Kinase A catalytic subunit human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Cyclic AMP-dependent protein kinase catalytic subunit, histidine-tagged, recombinant human
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
>1000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
43.5 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKACA(5566)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Km (ATP) = 25 μM at 30 °C, pH 7.4. Km (kemptide) = 42 μM (33 μg/ml) at 30 °C, pH 7.4.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1