Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
biological source
human plasma
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
heavy chain 41 kDa, light chain 21 kDa
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PROC(5624)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma (pooled) | biological source human plasma |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt heavy chain 41 kDa, light chain 21 kDa | mol wt 70 kDa | mol wt - | mol wt α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P2200-.1MG | 04061834362722 |