This product is tested for solubility in Methanol at 10 mg/mL. The peptide is also soluble in ethanol, butanol, DMSO, pyridine, and water (at lower rates). Long term solution stability has not been determined, when possible prepare fresh. External sources indicate stock solutions may be stored up to 6 months at -20°C in aliquots and protected from light. Please see the link below for additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/394/433/p2141pis-ms.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
Nazwa produktu
Phalloidin from Amanita phalloides, ≥90%
biological source
Amanita phalloides
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
SMILES string
CC(O)C1NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC1=O)C(=O)N4CC(O)CC4C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c5ccccc35
InChI
1S/C35H48N8O11S/c1-15-27(47)38-22-10-20-19-7-5-6-8-21(19)41-33(20)55-13-24(34(53)43-12-18(46)9-25(43)31(51)37-15)40-32(52)26(17(3)45)42-28(48)16(2)36-30(50)23(39-29(22)49)11-35(4,54)14-44/h5-8,15-18,22-26,41,44-46,54H,9-14H2,1-4H3,(H,36,50)(H,37,51)(H,38,47)(H,39,49)(H,40,52)(H,42,48)
InChI key
KPKZJLCSROULON-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
actin-rich structures.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay - | assay - | assay ≥85% (HPLC) |
| biological source Amanita phalloides | biological source sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence) | biological source sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P2141-1MG | 04061834362562 |
-
How should this peptide be diluted, and with what? What are the appropriate storage conditions, and how long will it remain stable?