Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Nazwa produktu
Phalloidin–Tetramethylrhodamine B isothiocyanate, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
storage temp.
−20°C
General description
Application
Phalloidin-Tetramethylrhodamine B isothiocyanate has been used:-
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence) | biological source Amanita phalloides | biological source sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 540-545 nm; λem 570-573 nm | fluorescence - | fluorescence λex 495 nm; λem 520 nm(lit.) | fluorescence - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?