Przejdź do
P203
Phenamil methanesulfonate salt
PPARγ inducer, solid
Synonim(y):
3,5-Diamino-6-chloro-N-[imino(phenylamino)methyl]pyrazinecarboxamide methanesulfonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H12ClN7O · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenamil methanesulfonate salt, solid
form
solid
Quality Level
color
yellow
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming), 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClN7O.CH4O3S/c13-8-10(15)19-9(14)7(18-8)11(21)20-12(16)17-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H4,14,15,19)(H3,16,17,20,21);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
MHPIZTURFVSLTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenamil, a derivative of amiloride is an inhibitor of sodium channels including acid sensing ion channel (ASIC) and epithelial sodium channels (ENaC).[1]
Application
Phenamil methanesulfonate salt has been used:
  • to stimulate adipocyte differentiation in 3T3 cells[2]
  • to test its effect on lateral flagella expression in Vibrio shilonii[3]
  • in nanoparticle preparation to test its effect on osteo/odontoblastic differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
Phenamil is an inducer of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) and inhibits diamine oxidase.[2] By favoring tribbles homolog 3 (Trb3) expression, phenamil holds therapeutic potential to treat pulmonary artery hypertension (PAH) and idiopathic PAH.[1] It is also a bone morphogenetic protein (BMP) activator, which favors osteogenesis and odontogenesis of stem cells.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8927D8040O111
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming)
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
color
yellow
color
white
color
-
color
white
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Barbry et al.
Biochemistry, 28(9), 3744-3749 (1989-05-02)
The existence of distinct forms of the epithelium Na+ channel that differ in their sensitivity to amiloride has been repeatedly suggested by physiological data. The biochemical basis for these differences was analyzed by using phenamil, the most potent inhibitor known
J L Garvin et al.
The Journal of membrane biology, 87(1), 45-54 (1985-01-01)
Several new amiloride analogues and two reported photoaffinity analogues were tested for irreversible inhibition of short-circuit current, Isc, in toad bladder. Bromoamiloride, a photoaffinity analogue, induced 40% irreversible inhibition at 500 microM after irradiation with ultraviolet light greater than or
Yael González et al.
Canadian journal of microbiology, 61(3), 183-191 (2015-02-03)
In this study, we show the induction of lateral flagella by the action of the sodium channel blocker phenamil, in the marine bacterium Vibrio shilonii, a coral pathogen that causes bleaching. We analyzed the growth and morphology of cells treated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P203-25MG04061832575209
P203-5MG04061834357704