Przejdź do
P2007
Palatinose hydrate
≥99% (GC)
Synonim(y):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Isomaltulose hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-282-1
Beilstein/REAXYS Number:
93820
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sugar beets
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.5-0.6 × sucrose
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
InChI key
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
General description
Palatinose is more slowly absorbed than sucrose and is therefore useful as a sweetener for diabetic patients [1]
Application
Palatinose has been used in a study to assess human intestinal disaccharidases and hereditary disaccharide intolerance. [2] It has also been used in a study to investigate the stimulation of sucrose degradation and starch synthesis in growing potato tubers. [3]
Biochem/physiol Actions
Palatinose is a disaccharide having an α(1→6) linkage between D-glucose and D-fructose and is similar to sucrose in its physicochemical properties. It is produced from sucrose in some bacteria by the action of sucrose isomerase. In mammalian gut, palatinose is hydrolyzed and absorbed much more slowly than sucrose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8501T2754S0389
biological source
sugar beets
biological source
sugar cane
biological source
synthetic
biological source
sugar cane
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable, electron microscopy: suitable, enzyme immunoassay: suitable, gas chromatography (GC): suitable, immunohistochemistry: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 g + 50 mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palatinose hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P2007-10MG04061838355386
P2007-25G04061832965918
P2007-1G04061834357643
P2007-5G04061834357667