Przejdź do
T2754
D-(+)-Turanose
≥98%
Synonim(y):
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-918-5
Beilstein/REAXYS Number:
93771
MDL number:
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
optical activity
[α]20/D 74.8 to 76.8°, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
InChI key
SEWFWJUQVJHATO-PUVWEJBASA-N
Biochem/physiol Actions
Turanose is an analog of sucrose that is not metabolized by higher plants but is used as a carbon source by many bacteria, fungi, and other organisms. It is taken up into plant cells by sucrose transporters and is involved in intracellular sugar signaling.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4879I7253S7903
description
≥98%
description
≥98% (GC)
description
~98% (TLC)
description
≥99.5% (GC), BioXtra
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
sugar cane
assay
≥98%
assay
≥98% (GC)
assay
~98% (TLC)
assay
≥99.5% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
crystals
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)