Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 40 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
biological source
fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A)
Quality Level
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
80 uses
solubility
water: soluble at 20 °C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| biological source fermentation/recombinant (E. coli strain DH5A) | biological source - | biological source synthetic | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Markery do elektroforezy żelowej pomagają określić rozmiar DNA, fragmentów PCR i RNA, dobrze barwiąc się popularnymi barwnikami kwasów nukleinowych.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P1598-40UG | 04061835573783 |