One vial of Product D3687, DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder, contains 375 µL.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105335
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
75 uses
solubility
water: soluble
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder contains 10 dsDNA fragments from 100 − 1,000 bases, evenly spaced in 100 bp repeats. Ladder should be loaded in a single lane on an agarose gel.
Application
Suitable for size determination of PCR generated DNA fragments with either agarose or polyacrylamide gels.
Features and Benefits
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Sigma′s DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder is provided in a solution of 5% glycerol, 4.2 mM EDTA, 0.09% orange G, and 0.0125% xylene cyanol.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| usage 75 uses | usage 75 uses | usage 100 uses | usage sufficient for 50 uses |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How many mL are in one vial of the 100 bp ready to use DNA ladder?