P1484
Anti-p21WAF1/Cip1antibody, Mouse monoclonal
clone CP74, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CDKN1A, Anti-Cip1, Anti-WAF1, Anti-p21
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CP74, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using LNCap cells (human prostate adenocarcinoma) treated with MG132 proteosome inhibition.
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1A(1026)
mouse ... Cdkn1a(12575)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3