A4605
Anti-iASPP antibody, Mouse monoclonal
clone LXO49.3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Inhibitory Member of the Apoptosis-stimulating Protein of p53 Family, Anti-RAI, Anti-Rel-associated Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LXO49.3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~100 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma (U-2-OS)
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R13L(10848)
mouse ... Ppp1r13l(333654)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation