Przejdź do
P1192
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Synonim(y):
Pepticase®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepticase®, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
nitrogen analysis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
loss
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
application(s)
microbiology
Application
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Legal Information
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2813N4517T7293
Tryptose pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
T2813
Tryptose
Tryptone Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Tryptone
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.7-7.5
pH
6.2-7.2
pH
5.8-7.8
pH
6.9-7.4
nitrogen analysis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11% total
nitrogen analysis
11.0-16.0% total
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1192-5KG04061833461662
P1192-250G04061834354239