Przejdź do
P1063
o-Phenylenediamine dihydrochloride
tablet, 60 mg substrate per tablet
Synonim(y):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.06
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-418-7
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
MDL number:
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a stop solution for evaluating bovine serum albumin (BSA) antibodies via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[1] It has also been used to measure specific antibodies in pig serum by ELISA.[2]
Features and Benefits
Supplied as 50 or 100 tablets per box, individually wrapped with foil for easy storage, use, and safety.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6912P3804P7288
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1063-50TAB04061833621691
P1063-100TAB04061834353942