Poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight greater than 30,000 Da is recommended for cell attachment. The poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight of 84,000 Da has more attachment sites per polymer chain available to the cells. This type is most suitable for cell attachment.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4140,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
250,00 zł
Nazwa produktu
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt ≥300,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
≥300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or solid | form solid | form solid | form lyophilized powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| mol wt ≥300,000 | mol wt 30,000-70,000 | mol wt 70,000-150,000 | mol wt >300,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What type of Poly-D-lysine hydrobromide is most suitable for cell attachment?