Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 030,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
514,00 zł
Nazwa produktu
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
70,000-150,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Used in animal cell culture[1]
- Rat cortical neuron cultures[2]
- Cell culture and siRNA treatment[3]
- Primary cell cultures and adult neuronal network model[4]
- Cortical astrocyte culture[5]
- Immunofluorescence staining (HDF cells were plated onto poly-D lysine (P0899, Sigma-Aldrich) coated glass coverslips)[6]
- NPC collection and culture conditions[7]
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form powder or solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| functional group amide | functional group - | functional group - | functional group - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color white to light yellow | color white to off-white | color white to faint yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-lysine hydrobromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?