Kluczowe dokumenty
K0765
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv11.2 (erg2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-KCNH6, Anti-ether-a-go-go-related channel 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat brain and rat cortex lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen Kcnh6 (potassium voltage-gated channel subfamily H member 6), określany również jako erg2, koduje podjednostkę kanałów K+ związanych z eter-à-go (erg). Kanały erg K+ są częścią rodziny EAG (ether-à-go-go) kanałów K+ bramkowanych napięciem. Stwierdzono, że kodowane białko ulega ekspresji w siatkówce szczura. Trzy izoformy erg1, erg2 i erg3 ulegają ekspresji w mózgu. Są one silnie wyrażane w opuszce węchowej.
Immunogen
peptyd TLNFVEFNLEKHRS(C), odpowiadający resztom 185-198 ludzkiego Kv11.2 zlokalizowanym w N-końcowej części ludzkiego Kv11.2.
Działania biochem./fizjol.
Gen Kcnh6 (potassium voltage-gated channel subfamily H member 6) koduje kanał K+ bramkowany napięciem, który moduluje potencjał błonowy w stanie spoczynku i aktywacji. Może on uczestniczyć w regulacji presynaptycznego potencjału błonowego, regulując w ten sposób uwalnianie neuroprzekaźników.
Opis wartości docelowych
Kanał potasowyKV11.2 (erg2) koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny H. Ten członek jest podjednostką tworzącą pory (alfa). Kv11.2 wytwarza prądy charakteryzujące się silnym prostowaniem do wewnątrz z powolną aktywacją i bardzo szybką kinetyką inaktywacji, które ściśle przypominają te wytwarzane przez często badany kanał Kv11.1. Ekspresja Kv11.2 wydaje się być ograniczona do mózgu i przysadki mózgowej.
Postać fizyczna
Liofilizowany z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,025% azydku sodu.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 50 μl lub 200 μl wody dejonizowanej, w zależności od wielkości opakowania. Dalsze rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast erg K+ currents in rat embryonic serotonergic neurones.
Hirdes W
The Journal of Physiology, 564, 33-49 (2005)
Sönke Cordeiro et al.
PloS one, 6(12), e29490-e29490 (2011-12-30)
In response to light, most retinal neurons exhibit gradual changes in membrane potential. Therefore K+ channels that mediate threshold currents are well-suited for the fine-tuning of signal transduction. In the present study we demonstrate the expression of the different Kv11