Przejdź do
P0503
O-Phosphorylethanolamine
Synonim(y):
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, O-Phosphocolamine, O-Phosphoethanolamine, Colaminephosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 510,00 zł
7882,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OPO3H2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.06
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-988-5
Beilstein/REAXYS Number:
1758916
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI key
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Application
O-Phosphorylethanolamine has been used:
  • in LHC-8 medium as a supplement in culturing the transformed human liver epithelial (THLE)-2 and THLE-3 cells[1]
  • in C-reactive protein (CRP) binding sucrose flotation experiment
  • to incubate phosphomonoesters with anion-exchange chromatography (AEC) fractions for the detection of phosphatase activity
  • to add in the washed beads for the preparation of phosphorylethanolamine (Pet) -conjugated sepharose column for chromatographic purification of mutant CRP
Biochem/physiol Actions
Phosphorylethanolamine participates in phospholipid metabolism. Its release can be stimulated occasionally by depolarizing stimuli. Reduction of phosphorylethanolamine levels has been observed in Alzheimer′s and Huntington′s disease.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9286P087872852
form
powder
form
oil
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The phosphocholine-binding pocket on C-reactive protein is necessary for initial protection of mice against pneumococcal infection
Gang TB, et al.
Test, jbc-M112 (2012)
Phosphoethanolamine-complexed C-reactive protein: a pharmacological-like macromolecule that binds to native low-density lipoprotein in human serum
Singh SK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 94-98 (2008)
Phosphoethanolamine and ethanolamine are decreased in Alzheimer's disease and Huntington's disease
Ellison David W, et al.
Brain Research, 417(2), 389-392 (1987)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0503-10MG04061833255483
P0503-100G04061834304104
P0503-5G04061834304135
P0503-25G04061833612507
P0503-500G04061834304128
P0503-1G04061834304111
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is this product reconstituted? To what concentration is it soluble to be reconstituted in water?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested at 100 mg/mL in water. Please see the link below to review the product specifications: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/P0503
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?