Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 128,00 zł 108,80 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-986-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726826
Form:
powder
Storage condition:
under inert gas
108,80 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
O-Phospho-L-serine,
form
powder
Quality Segment
storage condition
under inert gas
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918)
Application
O-Phospho-L-serine has been used:
- for the expression, purification and phosphorylation of protein
- to study its chemical shift
- to spectroscopically determine its pKa values using Raman spectroscopy
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-L-serine (L-SOP) is a molecule which resembles phosphatidylserine head group and it mediates partial inhibition of microglial phagocytosis of apoptotic cells. In zebrafish, L-SOP inhibits Müller glia proliferation and blocks cone cell regeneration in the light-damaged retina. In vivo, L-SOP acts as a substrate for CysM, a cysteine synthase from Mycobacterium tuberculosis.
Group III metabotropic glutamate receptor agonist (mGluR4, mGluR7, and mGluR8).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage condition under inert gas | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Gene Information human ... GRM4(2914), GRM7(2917), GRM8(2918) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 190 °C (lit.) | mp - | mp 190 °C (lit.) | mp 225 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under O-Phospho-L-serine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?