Przejdź do
P0381
Pyrogallol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
324,00 zł
100 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
724,00 zł
250 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1480,00 zł
500 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzSchnelldorf Distribution
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12191503
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-762-9
Beilstein/REAXYS Number:
907431
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
309 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 167.7 °C)
324,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
cell analysis
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrogallol is a polyphenol and allelochemical, found on Microcystis aeruginosa and Emblica officinalis.
Application
Pyrogallol has been used:
  • in the superoxide dismutase (SOD) assay
  • to induce modification in mitochondrial DNA and to characterize the same
  • as a standard to confirm the presence of pyrogallol in butanol fraction of white rose petal extract
Biochem/physiol Actions
Pyrogallol induces superoxide anion (O2-) generation and in the presence of metal ions, it stimulates oxidative damage to DNA and lipids.
Analysis Note
May contain black specks.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0693116040PHL89772
Pyrogallol analytical standard
Supelco
06931
Pyrogallol
Pyrogallol phyproof® Reference Substance
PHL89772
Pyrogallol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
grade
HPLC grade
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
primary reference standard
application(s)
cell analysis
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0381-25G04061834291169
P0381-250G04061834291152
P0381-100G04061835326976
P0381-500G04061835326983
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?