Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł |
Informacje o tej pozycji
578,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
bp
309 °C (lit.)
mp
132-134 °C, 133-134 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cell analysis |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade HPLC grade |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| format neat | format - | format - | format - |
| bp 309 °C (lit.) | bp 309 °C (lit.) | bp 309 °C ((lit.)), 309 °C (lit.) | bp 309 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?