Przejdź do
P0378
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate
Sigma Grade
Synonim(y):
Calcium phosphorylcholine chloride, Choline chloride phosphate calcium salt, Choline phosphate chloride, Phosphorocholine chloride calcium salt, Phosphorylcholine chloride calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO3POCH2CH2N(Cl)(CH3)3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.73
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-403-0
Beilstein/REAXYS Number:
4835230
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
functional group
chloro
lipid type
phospholipids
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.[Cl-].[Ca++].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
InChI key
JGULOZKZZMBGFX-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphocholine chloride calcium salt tetrahydrate has been used:
  • for the purification of anti-phosphorylcholine (PC)
  • for the hydrolysis of phosphomonoesters
  • for the preparation of a mixed solution of creatine, N-acetylaspartate and phosphocholine to perform perchloric acid (PCA) extraction
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
767832C330621108
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
assay
98% (CP)
assay
≥99.0%
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0378-50G04061833622988
P0378-10MG04061833494011
P0378-5G04061834291138
P0378-25G04061834291121
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?