Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 306,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
to prepare competent E. coli for transformation(118)
in the preparation of calcium polyphosphate nanospheres and to induce alkaline phosphatase(119)
as a component of renaturation buffer for the zymogram of Staphylococcus aureus crude enzyme extracts(120)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| solubility H2O: 294 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 150 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (KT) | assay ≥99% (complexometric) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
| mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) | mp 176 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?