Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-736-6
MDL number:
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
mp
55-56 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source synthetic (organic) | biological source plant (vegetable) | biological source plant (palm) | biological source plant (palm) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Veerawat Teeranachaideekul et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 67(1), 141-148 (2007-03-10)
In the present study, nanostructured lipid carriers (NLC) composed of cetyl palmitate with various amounts of caprylic/capric triacylglycerols (as liquid lipid) were prepared and Coenzyme Q(10) (Q(10)) has been incorporated in such carriers due to its high lipophilic character. A
Effat Sadat Farboud et al.
International journal of nanomedicine, 6, 611-617 (2011-06-16)
Solid lipid nanoparticles (SLNs) of coenzyme Q10 (CoQ10) were formulated by a high-pressure homogenization method. The best formulation of SLN dispersion consisted of 13% lipid (cetyl palmitate or stearic acid), 8% surfactant (Tween 80 or Tego Care 450), and water.
N Schöler et al.
International journal of pharmaceutics, 196(2), 235-239 (2000-03-04)
In order to investigate the interaction of preserved solid lipid nanoparticles (SLN) with murine peritoneal macrophages (Mpsi), cytotoxicity and proinflammatory effects of two different solid lipid nanoparticles (SLN) preparations consisting of either compritol (CO) or cetyl palmitate (CP) preserved with
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0169-100MG | 04061834290889 |
| P0169-5G | 04061835507108 |
| P0169-1G | 04061835507092 |