Przejdź do
P9009
Ethyl palmitate
≥99%
Synonim(y):
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-064-6
Beilstein/REAXYS Number:
1782663
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2451008.1877567107
description
≥99%
description
≥95%, FG
description
for synthesis
description
analytical standard
biological source
plant (palm)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl palmitate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)