Przejdź do
P0069
PRIMA-1
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
2,2-Bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo[2.2.2]octan-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
379,95 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
379,95 zł
Cena katalogowa447,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1(CO)N2CC[C@@H](CC2)C1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
InChI key
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
General description
P53-dependent reactivation and induction of massive apoptosis (PRIMA-1) is a low molecular weight compound and has a role in cancer therapy. PRIMA-1 stimulates cytotoxic effects in human cancer cells. It induces eryptosis.
Biochem/physiol Actions
PRIMA-1 is a selective re-activator of mutant p53 activity in tumor cells, and an inducer of apoptosis and inhibitor of growth of human tumors with mutant p53.
PRIMA-1 is a selective re-activator of mutant p53 activity in tumor cells, and an inducer of apoptosis and inhibitor of growth of human tumors with mutant p53. Mutations in the tumor suppressor p53 take place in >50% tumor cells. PRIMA-1 selectively restores sequence-specific DNA binding and transactivational activity to mutant p53 proteins at μM concentrations. PRIMA-1 works as a re-activator of the apoptotic function of mutant p53 via conformational modulation of function-specific epitopes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1789P0115528124
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PRIMA-1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0069-25MG04061834281337
P0069-5MG04061832924991