Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCC(CC2)C(=O)C1(COC)CO
InChI
1S/C10H17NO3/c1-14-7-10(6-12)9(13)8-2-4-11(10)5-3-8/h8,12H,2-7H2,1H3
InChI key
BGBNULCRKBVAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRIMA-1Met (APR-246) is a re-activator of mutant p53 activity. It′s the methylated, more potent derivative of PRIMA-1. PRIMA-1Met covalently modifies the core domain of mutated p53 restoring the wild-type conformation and activty of p53 in tumor cells, leading to cell cycle arrest and apoptosis. PRIMA-1Met has also been shown to increase intracellular levels of reactive oxygen species (ROS), which may contribute to its anti-tumor activity.
Re-activator of mutant p53 activity
PRIMA-1Met, also called APR-246, is converted to methylene quinuclidinone (MQ), a Michael acceptor. It interacts with p53 through the cysteine (Cys) residue. It blocks the thioredoxin reductase (TrxR1) enzyme. It is under clinical investigation and well-studied. PRIMA-1Met effect is tested on breast cancer specific gene expression.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color yellow to orange |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?