Informacje o tej pozycji
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
14-20 nmol/min·mg
mol wt
~70 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PLK1(5347)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... PLK1(5347) | Gene Information human ... PLK1(5347) | Gene Information human ... PDPK1(5170) | Gene Information human ... PAK1(5058) |
| specific activity 14-20 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity 102-138 nmol/min·mg | specific activity 63-85 nmol/min·mg |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0060-10UG | 04061837756450 |