Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2850,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
53 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
2.9 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PLK1(5347)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥40% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... PLK1(5347) | Gene Information human ... PLK3(1263) | Gene Information human ... ULK1(8408) | Gene Information human ... DNMT1(1786) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥40% (SDS-PAGE) | assay ≥50% (SDS-PAGE) |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells |
| concentration 2.9 mg/mL | concentration - | concentration >0.02 mg/mL | concentration 0.12 mg/mL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?