Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
storage condition
protect from light
color
orange
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI key
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble | solubility DMSO: >5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pristimerin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?