Przejdź do
F131
FPL 64176
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2,5-Dimethyl-4-[2-(phenylmethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-3-carboxlic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated, protect from light
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1c(C)[nH]c(C)c1C(=O)c2ccccc2Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H21NO3/c1-14-19(20(15(2)23-14)22(25)26-3)21(24)18-12-8-7-11-17(18)13-16-9-5-4-6-10-16/h4-12,23H,13H2,1-3H3
InChI key
MDMWHKZANMNXTF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cacnb3(25297)
Biochem/physiol Actions
Potent Ca2+ channel (L-type) activator.
Legal Information
Manufactured and sold with permission from Astra Charnwood.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0002SML1937SML2922
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhong Zhang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 299(4), F862-F871 (2010-07-16)
Multiple voltage-gated Ca(2+) channel (Ca(V)) subtypes have been reported to participate in control of the juxtamedullary glomerular arterioles of the kidney. Using the patch-clamp technique, we examined whole cell Ca(V) currents of pericytes that contract descending vasa recta (DVR). The
Y Zhang et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 198(2), 143-158 (2009-11-06)
To investigate the effect of increases in extracellular Ca(2+) entry produced by the L-type Ca(2+) channel agonist FPL-64176 (FPL) upon acute atrial arrhythmogenesis in intact Langendorff-perfused mouse hearts and its dependence upon diastolic Ca(2+) release from sarcoplasmic reticular Ca(2+) stores.
Stefan I McDonough et al.
Biophysical journal, 88(1), 211-223 (2004-10-27)
FPL 64176 (FPL) is a nondihydropyridine compound that dramatically increases macroscopic inward current through L-type calcium channels and slows activation and deactivation. To understand the mechanism by which channel behavior is altered, we compared the effects of the drug on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F131-100MG04061832961606
F131-25MG04061832961613