Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł 1905,00 zł |
Informacje o tej pozycji
682,00 zł
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear, yellow-orange
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI key
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
General description
Application
- as an anti-inflammatory and anti-proliferative agent to test its protective effects against 1,2-dimethyl hydrazine (DMH)-induced colorectal cancer in rats model
- as a flavanoid to investigate its protective effects against mitochondrial dysfunction on antimycin-A induced murine C2C12 skeletal muscle cells
- as a potential endonuclease inhibitor of influenza polymerase PA subunit
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility 1 M NaOH: 1 mg/mL, clear, yellow-orange | solubility - | solubility methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O9765-5MG | 04061834248958 |
| O9765-1MG | 04061834248941 |