Przejdź do
I1536
Isoorientin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Homoorientin, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Luteolin 6-C-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
leaves (Phyllostachya Nigra)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow
mp
236 - 237  °C ( (457 - 459 °F))
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
ODBRNZZJSYPIDI-VJXVFPJBSA-N
Application
  • Exploring the therapeutic potential of isoorientin in the treatment of osteoporosis: a study using network pharmacology and experimental validation.: This research investigates isoorientin′s therapeutic potential in osteoporosis treatment, using network pharmacology and experimental methods to validate its efficacy (Zhang B et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
C-glycosyl flavone with anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties. Induces antioxidant response through PI3K singaling.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03820585O9765PHL89709
Isoorientin primary reference standard
03820585
Isoorientin
Homoorientin phyproof® Reference Substance
PHL89709
Homoorientin
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
biological source
leaves (Phyllostachya Nigra)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
1 M NaOH: 1 mg/mL, clear, yellow-orange
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoorientin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)