Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
product line
BioReagent
Quality Level
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
120 °C (dec.) (lit.)
λmax
359 nm, 518 nm (2nd)
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
InChI key
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 120 °C (dec.) (lit.) | mp 120 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 199 °C (dec.) (lit.) |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioXtra |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O9755-25G | 04061834248934 |