Przejdź do
17373
Sudan red G
reagent for Ph. Eur.
Synonim(y):
1-(2-Methoxyphenylazo)-2-naphthol, Oil Red 113
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
221,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.31
EC Number:
214-968-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
12150
Beilstein/REAXYS Number:
1843558
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF
form
powder
quality
reagent for Ph. Eur.
εmax
≥575 at 489-499 nm in toluene
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O2/c1-21-16-9-5-4-8-14(16)18-19-17-13-7-3-2-6-12(13)10-11-15(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
InChI key
ALLOLPOYFRLCCX-VHEBQXMUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4136201618S4261
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
agency
Ph. Eur., USP/NF
agency
certified by the BSC
agency
-
agency
certified by the BSC
quality
reagent for Ph. Eur.
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan red G
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1229-55-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)