Przejdź do
O5761
Osteocalcin fragment 1-49 Human
≥94% (HPLC), solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C269H381N67O82S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5929.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BGLAP(632)
General description
Bone γ-carboxyglutamate protein (BGLAP) or osteocalcin (OCN) is a non-collagenous bone matrix protein expressed by osteoblasts. It possesses a Gla (γ carboxyglutamate) domain. The gene encoding OCN is localized on human chromosome 1q22.
Calcium-binding protein found in dentin and possibly other mineralized tissues.
Application
Human osteocalcin fragment 1-49 has been used for the identification and characterization of glycation adducts on osteocalcin. It has also been used to study its effects on the differentiation of mouse myoblast cell line C2C12.
Biochem/physiol Actions
Bone γ-carboxyglutamate protein (BGLAP) regulates osteogenic differentiation of mesenchymal stromal cells. It has a role in bone turnover and mineralization. The protein also has a role in energy metabolism. BGLAP may act as a mediator between glucose metabolism and bone tissue.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0287P3671MABS1978
assay
≥94% (HPLC)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... BGLAP(632)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
-
Gene Information
human ... BGLAP(632)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
UniProt accession no.
P02818
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02818
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O5761-1MG04061826683750
O5761-0.5MG04061834248088
Questions
  1. Hi, Is there any information regarding the gamma carboxylation status of this product?
    1 answer
    1. Osteocalcin, Human, product number O5761 is carboxylated.
      Post-translational modification by a vitamin K dependent carboxylase produces three g-carboxyglutamic acid residues at positions 17, 21 and 24. The mature protein contains 49 amino acids and a single intrachain disulfide bond joining Cys23 to Cys29.