Merck
MABS1978
Przeciwciało przeciw osteokalcynie (Glu17), klon 5C5
clone 5C5, from mouse
Synonim(y):
Bone Gla protein, BGP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5C5, monoclonal
Application:
DB, ELISA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5C5, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BGLAP(632)
General description
10,96 kDa obliczone.
Osteokalcyna (UniProt: P02818; znana również jako białko Gla kości, BGP, białko zawierające kwas gamma-karboksyglutaminowy) jest kodowana przez gen BGLAP (identyfikator genu: 632) u człowieka. Osteokalcyna jest członkiem rodziny białek osteokalcyny/matrycy Gla i może stanowić od 1 do 2% całkowitego białka kości. Jest syntetyzowana przez osteoblasty i jest głównym składnikiem niekolagenowej macierzy kostnej. Osteokalcyna jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-23), propetydem (aa 24-51), które są rozszczepiane w celu wytworzenia aktywnej wydzielanej formy osteokalcyny (aa 52-100). Osteokalcyna wykazuje wysokie powinowactwo do wapnia i silnie wiąże się z apatytem. Sześćdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent zsyntetyzowanej de novo osteokalcyny jest włączane do macierzy kostnej, gdzie wiąże się z hydroksyapatytem podczas mineralizacji macierzy. Pozostała część osteokalcyny jest uwalniana do krążenia, gdzie może być mierzona jako czuły marker tworzenia kości. Osteokalcyna wykryta w surowicy pochodzi prawie wyłącznie z tworzenia kości, z niewielkim lub żadnym udziałem procesu resorpcji. Główną cechą osteokalcyny jest obecność 3 zależnych od witaminy K reszt kwasu gamma-karboksyglutaminowego (Gla), które znajdują się w pierwszym regionie helikalnym i oddziałują z odstępami międzywapniowymi w sieci HAP. U ludzi odsetek krążącej osteokalcyny, która nie jest gamma-karboksylowana, jest wykorzystywany jako biomarker stanu witaminy K. Ekspresja osteokalcyny w osteoblastach jest stymulowana przez insulinę i adiponektynę, a osteokalcyna zwiększa wrażliwość na insulinę i różnicowanie w mięśniach. Osteokalcyna w surowicy jest podwyższona w chorobach charakteryzujących się zwiększonym obrotem kostnym, takich jak osteoporoza, nadczynność przytarczyc i choroba Pageta, a niska w stanach związanych z niskim obrotem kostnym, takich jak niedoczynność przytarczyc i niedobór hormonu wzrostu. (Ref.: Kanazawa I (2015). World J Diabetes. 6(18): 1345 1354; Gundberg, CM et al. (2012). Adv Nutr 3 (2): 149-157).
Immunogen
Epitop: domena:
Rekombinowany fragment o pełnej długości odpowiadający 49 aminokwasom dojrzałej dekarboksylowanej osteokalcyny (z odciętym peptydem sygnałowym i regionami pro).
Application
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła osteokalcynę (Glu17) w peptydach 3xGlu, Glu17 i 3XGla dla ludzkiego OCN (dzięki uprzejmości Mathieu Ferron, Ph.D., Montreal Clinical Research Institute, Montreal, Kanada).
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia wykryła osteokalcynę (Glu17) w ludzkiej surowicy.
Anti-Osteocalcin (Glu17), klon 5C5, nr kat. MABS1978, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa dekarboksylowaną osteokalcynę i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach Dot Blot i testach immunoenzymatycznych (ELISA).
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 5C5 wykrywa ludzką osteokalcynę tylko wtedy, gdy nie jest karboksylowana na pierwszej reszcie kwasu glutaminowego (GLU17). Nie reaguje z w pełni karboksylowaną osteokalcyną.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Dot Blot Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected decaboxylated Osteocalcin (Glu17) at a wide range of concentrations (0.8 to 1600 ng).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.