Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 681,00 zł 578,85 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
578,85 zł
Cena katalogowa681,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~9 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
O=C1CC2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
InChI key
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility DMSO: ~9 mg/mL | solubility DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
| color white | color white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxcarbazepine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?