Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 869,00 zł 738,65 zł |
Informacje o tej pozycji
738,65 zł
Cena katalogowa869,00 złZaoszczędź 15%assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(N)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
InChI key
QIALRBLEEWJACW-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ~9 mg/mL | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?