Przejdź do
O1516
Oil Red O solution
0.5% in propylene glycol
Synonim(y):
Solvent Red 27, Sudan Red 5B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.49
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5% in propylene glycol
technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
0.40-1.00 at 506-520 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1c(cc(c(c1)C)N=Nc2c(ccc(c2)C)C)C
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
InChI key
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
General description
Oil Red O stains and imparts red-orange color to lipids. It has also been shown to mark vacuoles, observed in acute lymphoblastic leukemia (ALL-L3) or Burkitt′s lymphoma/leukemia. Oil Red O staining is done on fresh samples, as alcohol fixation removes lipids.
Application
Oil red O solution has been used to identify intracytoplasmatic lipid droplets on 3T3-L1 cell line adipocytes and to measure lipid content in Simpson-Golabi-Behmel syndrome (SGBS) preadipocytes.
Oil red O is a lysochrome (fat-soluble dye) diazo dye used for staining of neutral triglycerides and lipids on frozen sections and some lipoproteins on paraffin sections. In histology, a supersaturated solution of oil red O in isopropanol may be used to stain fat in tissue.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O1391O0625234117
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
concentration
0.5% in propylene glycol
concentration
0.5% in isopropanol
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oil Red O solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F
flash_point_c
103 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)