Przejdź do
O1383
Oleic acid
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
561,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-007-1
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
MDL number:
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
palm oil
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
General description
Oleic acid is a mono-unsaturated omega-9 fatty acid created by dehydrogenation of stearic acid. It is then further dehydrogenated and elongated to create members of the n-9 family of fatty acids. Oleic acid is not an essential fatty acid (EFA); however, providing it to cells in culture reduces energy demand.
Oleic acid mediates complete oxidation of fatty acid in sirtuin1- proliferator-activated receptor γ coactivator−1α (SIRT1-PGC-1α) signalling pathway. Oleic acid shows anti-inflammatory properties related to atherosclerosis and insulin resistant state. Oleic acid inhibits permeability in gap junctions and promotes glucose uptake in astrocytes. Oleic acid aids in neural cell proliferation by increasing glucose uptake and by protein kinase C (PKC) activation. Oleic acid is essential for axonal growth and neuronal clustering.
Application
Oleic acid has been used:
  • in fatty acid oxidation rate experiments in myotubes and in Sirt1 enzyme assay
  • to determine quantitatively its effect on lipid droplets by optical diffraction tomography
  • as a fatty acid source in the medium for primary hepatocyte culture
Packaging
Sealed ampule.
Disclaimer
Unsaturated fatty acids are subject to oxidation and peroxidation. Consider complexed fatty acid supplements.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27728W28150675090
Oleic acid analytical standard
Supelco
75090
Oleic acid
biological source
palm oil
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99% (GC)
assay
65.0-88.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lipid Induced Insulin Resistance
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O1383-5G04061834216360
O1383-25G04061834216353
O1383-1G04061834216346
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Do you have any recommendations for protecting the product from light when diluting the stock solution from the ampule? Is there any research suggesting that light significantly impacts the activity of the compound?
    1 answer
    1. Wrapping the vial in aluminum foil is an effective method to protect the product from light. Research indicates that light can significantly impact the activity of certain compounds, including oleic acid.
      Helpful?
  2. Could you please provide info on: 1) solvent for dissolving oleic acid (DMSO or ethanol), 2) BSA inclusion (is it recommended?) , and 4) preparation/storage conditions for the stock solution?
    1 answer
    1. This product is soluble in CHCl3 at 50 mg/mL without BSA. No testing has been conducted on DMSO or ethanol. Some literature indicates solubility in ethanol (>25 mg/mL) and DMSO (100 mg/mL). Storage conditions for the prepared solution have not been tested. Literature suggests that aliquots can be stored at -80°C for 6 months and at -20°C for 1 month. Further research is recommended for optimal use.
      Helpful?
  3. Hello. I would like to know if it is necessary to sonicate the oleic acid before stimulation? what is the best solvent? Thank you!
    1 answer
    1. Ethanol is commonly used as a solvent for reconstitution of this product for cell culture applications. Although solubility in ethanol is not a tested specification for batch release, this product is known to dissolve in ethanol up to a concentration of 20 mg/mL. Sonication is not necessary for reconstitution in ethanol.
      Helpful?
  4. What is the concentration of this oleic acid and what solvent do I need to make dilution
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted. This material has a density of 0.890 g/mL and a molecular weight of 282.46 g/mol. The minimum purity is 99%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 3.12 M (99%) to 3.15 M (100%).
      Helpful?
  5. What is the concentration of this product-O1383-25G?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, as well as the density and compound molecular weight. This product has a density of 0.89 g/mL and a molecular weight of 282.46 g/mol. The minimum purity is 99%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 3.12 M (99%) to 3.15 M (100%).
      Helpful?
  6. Has product O1383-25g been received in a glass container or ampule?
    1 answer
    1. Based on the packaging information, product O1383-25g has been received in a glass ampule.