Przejdź do
27728
Oleic acid
65.0-88.0% (GC), liquid, meets analytical specification of Ph, Eur.
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-007-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
Assay:
65.0-88.0% (GC)
Form:
liquid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oleic acid, meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
Quality Segment
description
peroxide value <= 10
assay
65.0-88.0% (GC)
form
liquid
quality
meets analytical specification of Ph, Eur.
composition
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC , linoleic acid, ≤18.0% GC , linolenic acid, ≤4.0% GC , margaric acid, ≤4.0% GC , myristic acid, ≤5.0% GC , oleic acid, 65.0-88.0% GC , palmitic acid, ≤16.0% GC , palmitoleic acid, ≤8.0% GC , stearic acid, ≤6.0% GC
impurities
residual solvents, complies
ign. residue
≤0.1%
color
clear
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
acid value
195‑204
iodine value
89‑105
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
complies for appearance of solution, in accordance for fatty acid composition, passes test for identity
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
General description
Oleic acid (OA) is a fatty acid. OA is widely used as a surfactant for the stabilization of magnetic nanoparticles synthesized by the traditional coprecipitation method. Monodisperse magnetite nanoparticles (diameter = 7 and 19nm) coated with oleic acid (OA) have been prepared.
Application
Oleic acid may be used in the preparation of 10-hydroxyoctadecanoic acid and methyl ester of 10-hydroxyoctadecanoic acid.
Other Notes
The article number 27728-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 27728-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15861044151478130
Oleic acid EMPROVE&#174; EVOLVE
SAFC
104415
Oleic acid
Oleic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478130
Oleic acid
description
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
EMPROVE® EVOLVE
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
65.0-88.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
impurities
residual solvents, complies
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)