Przejdź do
O1376
Orotidine 5′-monophosphate trisodium salt
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
OMP, Orotidylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10N2O11PNa3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
8560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(O)=O
InChI
1S/C10H13N2O11P.Na.H/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;
InChI key
PSBNOTIIJINWKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Orotidine 5′-monophosphate (OMP) is the direct precursor of uridine 5′-monophosphate (UMP) in pyrimidine biosynthesis. OMP is used to study the specificity, kinetics, structures and mechanisms of orotidine 5′-monophosphate decarboxylase(s) (EC 4.1.1.23).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
01930U6375T7004
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O1376-25MG04061834213727