Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL to clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.2Na.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI key
KCOPAVKVHIWPKB-SPSULGLQSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source (chemical) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL to clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?