Przejdź do
O1266
OPC 31260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)-1-[4-(2-methylbenzamido)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride, Mozavaptan hydrochloride, N-[4-(5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)phenyl]-2-methylbenzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
InChI key
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OPC 31260 is a vasopressin V2 selective antagonist. Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homeostasis. The V2 receptor subtype is important in water retention, cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF), and renal hemodynamic alterations, and is considered a target for polysystic kidney disease. OPC-31260 has been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Vasopressin V2 selective antagonist.
Disclaimer
air-sensitive, hygroscopic, store with desiccant
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0346D054T7455
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to tan
color
white to beige
color
white
color
white to tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O1266-50MG04061832867540
O1266-10MG04061834213628