Przejdź do
O1014
Octreotide
≥98% (HPLC), Somatostatin receptor agonist,
Synonim(y):
SMS 201-995
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H66N10O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1019.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Quality level:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Octreotide, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI key
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
General description
Octreotide is a somatostatin analogue with D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-ThrCys-Thr-OH amino acid sequence.
Biochem/physiol Actions
Octreotide is three times more potent than the native hormone in inhibiting the secretion of growth hormone glucagon and insulin in vivo. Octreotide regulates serum prolactin levels and resolves galactorrhea or (secondary) amenorrhea in acromegaly patients. Hence, this peptide can be considered as a potent therapeutic for acromegaly treatment.
Somatostatin analog that is 3-times more potent than the native hormone in inhibiting the secretion of growth hormone.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002106Y00021041477604
vibrant-m
Y0002104
Octreotide
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755)
Gene Information
human ... SSTR1(6751), SSTR2(6752), SSTR3(6753), SSTR4(6754), SSTR5(6755)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jan Calissendorff et al.
Endocrine, 47(1), 169-176 (2013-11-26)
Metastases from ileal neuroendocrine tumors (NETs) to the myocardium are rare and generally seen in patients with widespread metastatic NET disease. The objectives of this investigation were to describe the frequency of intracardiac metastases in ileal NET patients examined by
Octreotide as primary therapy for acromegaly.
Newman CB
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 83(9), 3034-3040 (1998)
Alain Sauvanet et al.
Annals of surgery, 260(2), 364-371 (2014-03-22)
To assess the feasibility and outcomes of parenchyma-sparing pancreatectomy (PSP), including enucleation (EN), resection of uncinate process (RUP), and central pancreatectomy (CP), as an alternative to standard pancreatectomy for presumed noninvasive intraductal papillary and mucinous neoplasms (IPMNs). Pancreaticoduodenectomy and distal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O1014-1MG04061826153123
O1014-500UG04061832677552