Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
biological source
(chemical)
Quality Level
description
non-ionic
type
Type NP-9
form
liquid
mol wt
616 g/mol
CMC
60 ppm
transition temp
cloud point 54 °C
solubility
water: soluble
HLB
12.9
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
General description
In protein research, Tergitol plays a crucial role in facilitating protein analysis and purification. Its detergent properties enable it to lyse cells, releasing soluble proteins, and solubilizing membrane proteins and lipids, making them accessible for further study. Additionally, it may also be employed in protein crystallization, preventing non-specific binding during affinity purification and immunoassay procedures, and serves as an additive in electrophoresis. Tergitol, extending beyond protein research, finds versatile applications in various industries, serving as a valuable component in formulation research due to its ability to emulsify, disperse, and solubilize, thereby enhancing the stability and homogeneity of different mixtures.
Surfactants, possessing both hydrophilic and hydrophobic components, fall into two main categories: ionic, which ionize in water (anionic, cationic, or ampholytic), and nonionic, which do not ionize. Tergitol NP 9 product is a nonionic surfactant with diverse applications such as emulsification, dispersion, solubilization, and detergent use.
Application
Features and Benefits
- Excellent detergent quality
- Outstanding wetting
- Flexible solubility characteristics
- Unique handling properties
- Low odor
- Can be rinsed easily
- Chemically stable in the presence of dilute acids, bases, and salts
- Compatible with organic solvents, soaps, anionic, and other nonionic surfactants
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| biological source (chemical) | biological source - | biological source - | biological source - |
| HLB 12.9 | HLB 13.2 | HLB 12.6 | HLB 13.3 |
| mol wt 616 g/mol | mol wt 682 g/mol | mol wt 640 g/mol | mol wt 596 g/mol |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| CMC 60 ppm | CMC 55 ppm | CMC 34 ppm | CMC 52 ppm |
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
476.6 °F - closed cup
flash_point_c
247 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
127087-87-0
127087-87-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NP9-100ML | 04061834211631 |
| NP9-500ML | 04061837609107 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.