Przejdź do
15S9
TERGITOL
greener alternative
Type 15-S-9
Synonim(y):
Secondary alcohol ethoxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type 15-S-9
form
liquid
mol wt
596 g/mol
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
transition temp
cloud point 60 °C, pour point 9 °C
HLB
13.3
application(s)
(Solubilizing membrane proteins)
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Application
Tergitol 15-S-9 has been used:
  • To synthesize thermally stable mesoporous alumina
  • To synthesize porous TiO2
  • Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
  • In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
Tergitol has been used as a surfactant to study its influence on the formation of multi-phase micro-emulsions.
Features and Benefits
  • Superior detergency
  • Rapid dissolution & good rinseability
  • Excellent formulation & handling properties
  • Narrow gel range
  • Readily biodegradable (OECD 301E)
  • Low odor
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15S7NP10NP9
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
(Solubilizing membrane proteins)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
HLB
13.3
HLB
12.1
HLB
13.2
HLB
12.9
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
mol wt
596 g/mol
mol wt
508 g/mol
mol wt
682 g/mol
mol wt
616 g/mol
CMC
52 ppm
CMC
38 ppm
CMC
55 ppm
CMC
60 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TERGITOL
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
469.4 °F - open cup
flash_point_c
243 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the EO of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. The EO content of this material is not reported on a lot to lot basis. However, historical data indicate 9 Moles EO.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the CAS number for Tergitol (15-s-9)?
    1 answer
    1. Regulatory differences between European and the United States agencies have led to the use of two CAS numbers, 68131-40-8 and 84133-50-6, respectively.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the chemical solution?
    1 answer
    1. This product is a pure surfactant. The item has not been diluted.
      Helpful?
  6. Hello, do you have data on surface tension in mN/m?
    1 answer
    1. The surface tension is 30 dynes/cm which converts to 30 mN/m.
      Helpful?
  7. Expected expiry date for Tergitol ??
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. What is the specific gravity of Tergitol 15-S-9?
    1 answer
    1. This product is manufactured by Dow. The supplier has not determined the specific gravity for this material. However, the reported density is 1.006 g/mL.
      Helpful?
  9. What is the CMC (%w/v) of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. As per the specifications mentioned on the product detail page, the CMC is 52 ppm.
      Helpful?
  10. What is the micelle MW of Tergitol-15-S9?
    1 answer
    1. The micelle MW is not determined.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  