Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł 2065,50 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2065,50 zł
Cena katalogowa2430,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
414, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 62-210 kDa
species reactivity
mouse, rat, yeast, Xenopus, human
concentration
~3 mg/mL
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 2-4 μg/mL using HeLa total cell extract
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPIPB15(440348)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
- immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... NPIPB15(440348) | Gene Information human ... HNRNPA2B1(3181) | Gene Information human ... PML(5371) | Gene Information Monkey ... ALKBH3(715921) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity mouse, rat, yeast, Xenopus, human | species reactivity rat, human, bovine, hamster, monkey, chicken, mouse, canine | species reactivity hamster, human, mouse | species reactivity rat, hamster, monkey, bovine, canine, human, mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 414, monoclonal | clone DP3B3, monoclonal | clone PML-97, monoclonal | clone hABH3-99, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Wirowanie oddziela organelle na podstawie rozmiaru, kształtu i gęstości, ułatwiając frakcjonowanie subkomórkowe w różnych próbkach.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8786-100UL | 04061838032096 |
| N8786-200UL | 04061838106568 |