Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
Nazwa produktu
L-Norleucine, suitable for amino acid analysis, BioReagent
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white
mp
>300 °C (lit.)
suitability
suitable for amino acid analysis
application(s)
detection
SMILES string
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder or crystals |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioUltra |
| color white | color white | color white to off-white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| application(s) detection | application(s) detection | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norleucine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8513-100MG | 04061834118558 |