Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
210-462-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721748
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Norleucine is a nonsulfur analogue of methionine that stimulates synthesis of cephalosporin C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (TLC) | description suitable for amino acid analysis, BioReagent | description - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) detection | application(s) detection | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?